Få mere at vide
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Artikelnummer. 16485328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485328 10 mg -
16448047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12765S
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Powder
Molekylær formel C22H17D4ClN6O2
Farve Off-White
Synonym E-3174 D4 EXP-3174 D4
SMIL ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 440.92
Mængde 10 mg
Formel vægt 440.92