Få mere at vide
Losartan-d3 Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan-d3 Carboxylic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)/i1D3 |
| Formel vægt | 439.1603 |