missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Losartan Carboxylic Acid Acyl-Beta-D-Glucuronide, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Carboxylic Acid Acyl-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1799830-02-6 |
| Molekylær formel | C28H29ClN6O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Losartan Carboxylic Acid Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29ClN6O8/c1-2-3-8-18-30-24(29)19(27(41)43-28-22(38)20(36)21(37)23(42-28)26(39)40)35(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)25-31-33-34-32-25/h4-7,9-12,20-23,28,36-38H,2-3,8,13H2,1H3,(H,39,40)(H,31,32,33,34)/t20-,21-,22+,23-,28+/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=C(C(O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C(O)=O)O2)=O)N(CC(C=C3)=CC=C3C4=C(C5=NNN=N5)C=CC=C4)C(CCCC)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 613.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?