missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Losartan Carboxaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30467657
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467657 100 mg
30482332 10 mg
30474049 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL470505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 114798-36-6
Molekylær formel C22 H21 Cl N6 O
Molekylvægt (g/mol) 420.89
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP)
IUPAC navn 2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carbaldehyde
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Losartan Carboxaldehyde
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)
Formel vægt 420.1465
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.