Få mere at vide
Losartan Carboxaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Carboxaldehyde-d3 |
| CAS | 1184999-26-5 |
| Molekylær formel | C22 D3 H18 Cl N6 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-(Butyl-d3)-4-chloro-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, EXP 3179, DUP 167 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC navn | 5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-(4,4,4-trideuteriobutyl)imidazole-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.91 |
| Formel vægt | 423.1654 |