missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Losartan α-Butyl-losartan Aldehyde Adduct (Losartan Impurity), TRC

Artikelnummer. 30005334
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005334 1 mg
30004691 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4705201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1159977-48-6
Molekylær formel C44 H44 Cl2 N12 O2
Molekylvægt (g/mol) 843.8
Synonym Losartan impurity B
IUPAC navn 1-[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]-2-[4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-2-yl]pentan-1-ol
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C(O)C(CCC)c2nc(Cl)c(CO)n2Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)n1Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct
Analyt- eller komponentnavne Losartan alpha-butyl-Losartan aldehyde adduct
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C44H44Cl2N12O2/c1-3-5-15-37-47-41(46)38(58(37)25-28-18-22-30(23-19-28)32-12-7-9-14-34(32)43-51-55-56-52-43)39(60)35(10-4-2)44-48-40(45)36(26-59)57(44)24-27-16-20-29(21-17-27)31-11-6-8-13-33(31)42-49-53-54-50-42/h6-9,11-14,16-23,35,39,59-60H,3-5,10,15,24-26H2,1-2H3,(H,49,50,53,54)(H,51,52,55,56)
Industry Type Forensics
Mængde 1 mg
Formel vægt 842.3087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.