Få mere at vide
Losartan Butyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
Losartan Butyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Butyl Ether |
| CAS | 2204442-78-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Losartan Butyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H31 Cl N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Butyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31ClN6O/c1-3-5-11-24-28-25(27)23(18-34-16-6-4-2)33(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,3-6,11,16-18H2,1-2H3,(H,29,30,31,32) |
| SMIL | CCCCOCc1c(Cl)nc(CCCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC navn | 5-[2-[4-[[5-(butoxymethyl)-2-butyl-4-chloroimidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole |
| Vis mere |