missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Losartan Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Losartan Azide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN9/c1-2-3-8-20-26-21(23)19(13-25-29-24)32(20)14-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-27-30-31-28-22/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,27,28,30,31) |
| Formel vægt | 447.1687 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?