Få mere at vide
Lornoxicam, TRC
Artikelnummer. 18000620
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18000620 50 mg
18093410 10 mg
18032620 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47000050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70374-39-9
Molekylær formel C13 H10 Cl N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 371.82
Synonym 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Fulactive, Lofecam, Lorcam, Lornoxicam, Ro 13-9297, TS 110, Telos, Xefo, Xefocam
IUPAC navn 6-chlor-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]thiazin-3-carboxamid
SMIL CN1C(=C(O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lornoxicam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
Formel vægt 370.9801
Procent renhed >95%