Få mere at vide
Lornoxicam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498256 100 mg -
16462116 500 mg -
16411416 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0367
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10ClN3O4S2
Mængde 100 mg
Synonym Chlortenoxicam Ro 13-9297
Opløselighedsinformation DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 371.82
Formel vægt 371.82
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation