Få mere at vide
Lorglumide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lorglumide Sodium Salt |
| CAS | 1021868-76-7 |
| Molekylær formel | C22H31Cl2N2NaO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxo-pentanoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1 |
| SMIL | O=C(O[Na])CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O |
| IUPAC navn | sodium;4-[(3,4-dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.39 |
| Formel vægt | 480.1559 |