Få mere at vide
Loreclezole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444028
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16444028
Brand: Medchem Express HY105272
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.
Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loreclezole
Fysisk form Solid
CAS 117857-45-1
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H6Cl3N3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym R 72063
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (400.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL Cl/C(C1=C(C=C(Cl)C=C1)Cl)=C\N2C=NC=N2
Molekylvægt (g/mol) 274.53
Formel vægt 274.53
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.