missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loreclezole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400387
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16400387

Brand: Medchem Express HY105272

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.

Loreclezole, an antiepileptic compound, is a selective GABAA receptor modulator and acts as a positive allosteric modulator of β2 or β3-subunit containing receptors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Loreclezole
Fysisk form Solid
CAS 117857-45-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H6Cl3N3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym R 72063
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (400.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL Cl/C(C1=C(C=C(Cl)C=C1)Cl)=C\N2C=NC=N2
Molekylvægt (g/mol) 274.53
Formel vægt 274.53
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.