Få mere at vide
Lorcaserin, TRC
Artikelnummer. 17943995
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943995 2.5 mg
17943925 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL2158552.5MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616202-92-7
Molekylær formel C11H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 195.69
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
IUPAC navn (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin
SMIL C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lorcaserin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Formel vægt 195.0815
Procent renhed >95%