Få mere at vide
Lorcaserin Hydrochlorid (>50% ee), TRC
Artikelnummer. 30136874
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136874 50 mg
30136009 25 mg
30009026 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46989050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 846589-98-8
Molekylær formel C11 H14 Cl N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 232.15
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
IUPAC navn (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine; hydrochlorid
SMIL Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lorcaserin Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Formel vægt 231.0582
Procent renhed >95%