Få mere at vide
Loratidine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035872
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035872 10 mg
18064292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035872 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1944/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Peripheral H1 antagonist; antiallergic agent
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79794-75-5
Molekylær formel C22H23ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 382.888
InChI nøgle JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
PubChem CID 3957
IUPAC navn ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratidine
Mængde 10 mg
Formel vægt 382.88
Procent renhed >99%