Få mere at vide
Loratadin, TRC
Artikelnummer. 30011074
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011074 50 mg
30011019 25 mg
17944035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46957550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79794-75-5
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 382.88
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Clarotadin, Cronopen, Erolin, Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klarifer, Klaritin, Lertamine, Lisino, Lomilan, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Symphoral, Tadine, Velodan, Zeos
IUPAC navn ethyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formel vægt 382.1448
Procent renhed >95%