Få mere at vide
Loratadin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30482976
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482976 50 mg
30467341 25 mg
30476640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46959550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165739-62-8
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 398.88
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
IUPAC navn Ethyl 4-(8-chlor-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Loratadine N-Oxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Formel vægt 398.1397