Få mere at vide
Loratadin N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052700
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052700 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.21
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Loratadin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine N-Oxide
CAS 165739-62-8
Analyt- eller komponentnavne Loratadine N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
IUPAC navn Ethyl 4-(8-chlor-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 398.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 398,1397 g/mol