Få mere at vide
Loratadin, Mikromol™
Artikelnummer. 17980576
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17980576 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17980576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Loratadin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine
CAS 79794-75-5
Analyt- eller komponentnavne Loratadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC navn ethyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 382.88
Mængde 250 mg
Formel vægt 382,1448 g/mol