Få mere at vide
Loratadin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loratadine |
| CAS | 79794-75-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Loratadine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H23 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Vis mere |