missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loratadine Epoxide, TRC

Artikelnummer. 30476031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476031 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL469585100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Loratadine Epoxide
CAS 1189694-51-6
Molekylær formel C22H23ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym Dispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylic acid, 8-chloro-5,6-dihydro-, ethyl ester, Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylate, Loratadine Epoxide
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-27-20(26)25-12-9-21(10-13-25)22(28-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-24-19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35
IUPAC navn Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4''-piperidine]-1''-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 398.88
Formel vægt 398.1397
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.