Få mere at vide
Loratadine Epoxide N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050217
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050217 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050217 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.22
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Loratadine Epoxide N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine Epoxide N-Oxide
CAS 1432057-93-6
Analyt- eller komponentnavne Loratadine Epoxide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Loratadine Epoxide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5ccc[n+]([O-])c35
Molekylvægt (g/mol) 414.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 414.1346 g/mol