Få mere at vide
Loratadine Epoxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17952166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.260025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Loratadine Epoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine Epoxide
CAS 1189694-51-6
Analyt- eller komponentnavne Loratadine Epoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22H23ClN2O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4'-piperidine]-1'-carboxylic acid, 8-chloro-5,6-dihydro-, ethyl ester, Ethyl 8-chloro-5,6-dihydrodispiro[11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11,2'-oxirane-3',4'-piperidine]-1'-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-27-20(26)25-12-9-21(10-13-25)22(28-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-24-19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35
Molekylvægt (g/mol) 398.88
Mængde 25 mg
Formel vægt 398.1397 g/mol