Få mere at vide
Loratadine-d4 Epoxide N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loratadine-d4 Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1794754-14-5 |
| Molekylær formel | C22H19D4ClN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i12D2,13D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC2(CC([2H])([2H])N1C(=O)OCC)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5cccn(=O)c35 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.91 |
| Formel vægt | 418.1597 |