Få mere at vide
Loratadin, 98+%
Beskrivelse
Loratadin bruges som perifer histamin-H1-receptoragonist. Det bruges også som et oralt aktivt antiallergisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Loratadin bruges som perifer histamin-H1-receptoragonist. Det bruges også som et oralt aktivt antiallergisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Det er opløseligt i DMSO (50 mg/ml), ethanol (77 mg/ml ved 25 °C), vand (<1 mg/ml ved 25 °C), kloroform og methanol.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Hold stærke oxiderende midler væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loratadine |
| Smeltepunkt | 134 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 14,5578 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i DMSO (50 mg/ml), ethanol (77 mg/ml ved 25 °C), vand (<1 mg/ml ved 25 °C), kloroform og methanol. |
| Formel vægt | 382.88 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |