Få mere at vide
Loratadin 0,1 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461609
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461609 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461609 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0257.0002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Loratadin 0,1 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loratadine
CAS 79794-75-5
Analyt- eller komponentnavne Loratadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 11 H-Benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC navn ethyl 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2] cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 382.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 382,1448 g/mol