Få mere at vide
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15315088 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15315088 1 g 1g
15325088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15315088 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456750010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Lopinavir, CAS # 192725-17-0, er et antiretroviralt lægemiddel af amfetaminklassen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Lopinavir er en retroviral proteasehæmmer, der virker som et antiretroviralt middel og kan forhindre udbredelsen af humant immundefektvirus (HIV) og hepatitisvirus i celler
•Lopinavir er et dicarboxylsyrediamid og en substitueret form for amfetamin
Applikationer
•Lopinavir kan bruges i laboratorieundersøgelser af andre retrovira
•Lopinavir er velegnet til laboratorieforskning af lægemiddelleveringssystemer; nogle undersøgelser har vist, at aktiviteten af lopinavir kan forstærkes ved alternative leveringsmetoder såsom mikroindkapsling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192725-17-0
Molekylær formel C37H48N4O5
Molekylvægt (g/mol) 628.81
MDL nummer MFCD22628840
InChI nøgle KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
PubChem CID 133109001
IUPAC navn N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamid
SMIL CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lopinavir
Mængde 1 g