Få mere at vide
Loperamide Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17909609
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17909609 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17909609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0025.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Loperamide Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loperamide Oxide
CAS 106900-12-3
Analyt- eller komponentnavne Loperamide Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Loperamide Hydrochloride Imp. F (EP), Loperamide Imp. F (EP), Loperamide USP Related Compound F, Loperamide USP RC F, Loperamide Oxide, trans-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide 1-oxide, Arestal, Loperamide oxide, R 58425, Loperamide Related Compound F, Loperamide Hydrochloride Impurity F, Loperamide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32-
SMIL CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 493.04
Mængde 100 mg
Formel vægt 492.218 g/mol