Få mere at vide
Loperamide-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl-loperamide |
| CAS | 66164-07-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desmethyl-loperamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H31 Cl N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32) |
| SMIL | CNC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N-methyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Vis mere |