Få mere at vide
Loperamide-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326590
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326590 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326590 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14647100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-loperamide
CAS 66164-07-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyl-loperamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H31 Cl N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32)
SMIL CNC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N-methyl-2,2-diphenylbutanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 463.01
Mængde 1 ml
Formel vægt 462.2074 g/mol