Få mere at vide
Loperamide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
1149.27 DKK - 4186.63 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 34552-83-5
Molekylær formel C29H34Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 513.503
MDL nummer MFCD00058581
InChI nøgle PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
PubChem CID 71420
ChEBI CHEBI:6533
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
SMIL CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15412989
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.06
5g
1149.27 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15422989
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.14
25g
4186.63 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • At nanomolar concentrations, binds to mu-opioid receptors
  • L-type calcium channel blocker
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
34552-83-5
513.503
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
71420
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
C29H34Cl2N2O2
MFCD00058581
loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
CHEBI:6533
CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
Tekniske data
Loperamide hydrochloride
C29H34Cl2N2O2
UN2811
loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
513.503
CHEBI:6533
≥98%
34552-83-5
MFCD00058581
14,5571
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
71420
513.51
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-082-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TM4960000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater