Få mere at vide
Loperamide.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460915
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460915 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460915 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLPR1789HC50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Loperamide.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loperamide Hydrochloride
CAS 34552-83-5
Analyt- eller komponentnavne Loperamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 513.5
Mængde 50 mg
Formel vægt 512.1997 g/mol