Få mere at vide
Loperamide.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30460395
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460395 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460395 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLPR1789HC1LM
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Loperamide.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Loperamide Hydrochloride
CAS 34552-83-5
Analyt- eller komponentnavne Loperamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 513.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 512.1997 g/mol