Få mere at vide
IKA™ Loopster Digital
Shop alle IKA produkter
Hastighedsområde:
5 til 80 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til at adskille og blande processer af pulveriserede og flydende prøver i Eppendorf rør og Greiner rør op til 50 ml
- Let aftagelige tilbehør tillader enkel og hurtig rengøring af enheden af spildte prøver
- Frit justerbar drejevinkel
- Timer: nedtælling, justerbar fra 1 sekund til 99 timer 59 min
- Tæller: Visning af rystetid
- Kan bruges ved 4° til °50 C i inkubatorer
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med folietastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Hastighedsområde fra 5 til 80 o/min
Ordreinfo
Bemærk: Vedhæftningsskiver skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | Justerbar |
| Hastighedsområde | 5 til 80 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 50 °C |
| Strømstyrke | 1 A |
| Certificeringer/compliance | IP21 DIN EN60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Vis mere |