Ordreinfo
Bemærk: Vedhæftningsskiver skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 0 til 20 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 50 °C |
| Strømstyrke | 1 A |
| Certificeringer/compliance | IP 21 DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Model- | Loopster Basic |
| Vis mere |