Få mere at vide
Lonza™ SYPRO™ Ruby Protein Blot Plet
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Interfererer ikke med efterfølgende immundetektion.
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
Specifications
Specifications
| Farve | Rubin |
| Produkttype | Proteinfarvning |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Fluorogene, kemiluminescerende og kolorimetriske detektionsteknikker |
| Mængde | 200 ml |