Få mere at vide
Lonza™ SYBR™ Grøn II Nukleinsyre Gel-farve
Artikelnummer. 11520767
Skift visning
Mængde:
10 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520767 10 x 50μ L Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11520767 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 50523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7180.00 DKK
    6460.10 DKK / Pakke med 10
    Spare 719.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Til påvisning af ssDNA og RNA i agarose- og polyacrylamidgeler
• Meget følsomme fluorescerende
•plet Udviser fremragende signal-til-støj-forhold uden baggrundsfluorescens &#
•160; – i denaturerende geler og 2 –4ng i ikke-denaturerende geler ved 300 nm gennemlysning
• Ideel til ikke-isotopisk påvisning af DNA-mutationer ved enkeltstrenget konformationspolymorfi (SSCP) analyse
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 189 °C
Farve Grøn
Koncentration 10,000X
Form Væske
Til brug med (applikation) Påvisning af ssDNA og RNA i agarose- og polyacrylamidgeler
Mængde 10 x 50μ L
Opbevaringskrav −20 °C
Produkttype RNA-farvning
Plet type SYBR Green II