Få mere at vide
Lonza™ SYBR™ Grøn I Nukleinsyre Gel-farve
Artikelnummer. 11590757
Skift visning
Mængde:
10 x 50μ L
2 x 500μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590757 10 x 50μ L Pakke med 10
11580757 2 x 500μ L Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590757 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 50513
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Til påvisning af dsDNA og oligonukleotider i agarose- og polyacrylamidgeler
  • Meget følsom fluorescerende plet
  • Udviser fremragende signal-til-støj-forhold uden baggrundsfluorescens
  • Detekterer så lidt som 60pg dsDNA eller 1 –2ng oligoer ved 300nm gennemlysning
  • Giver maksimal ydeevne, når geler er efterfarvet
  • Ideel til påvisning af små mængder DNA i lavt kopiantal PCR-produkter, apoptoseundersøgelser og heterodupleksanalyse
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 189 °C
Farve Grøn
Koncentration 10,000X
Form Væske
Til brug med (applikation) Påvisning af dsDNA og oligonukleotider i agarose- og polyacrylamidgeler
Mængde 10 x 50μ L
Opbevaringskrav −20 °C
Produkttype DNA-farvning
Plet type SYBR Grøn I