Få mere at vide
Lonza™ SimplyLoad™ DNA stiger
Antal bands:
10
21
Koncentration:
32 ng/μ L
60 ng/μ L
Inkrementer:
100bp
100bp og 1000bp
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
• Består af RNA-transkriptioner i størrelserne 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 og 9 kb - kan
•denatureres med standardproceduren Kan visualiseres på
•Northern blots med mærket lambda-sekvens Kan påvises med ethidiumbromid- eller
•nukleinsyrefarvninger - - -
•Kan påvises med ethidiumbromid- eller nukleinsyrefarvninger - -° °160; i op til 24 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå, cyan |
| Koncentration | 60 ng/μ L |
| Produkttype | DNA molekylvægtsmarkør/stige |
| Form | Væske |
| Formulering | 50% GC indhold |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Inkrementer | 100bp og 1000bp |
| Antal bands | 21 |
| Mængde | 500μ L |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |