Få mere at vide
Lonza™ SimplyLoad™ DNA stiger
Artikelnummer. 11510787
Skift visning
Antal bands:
10
21
Koncentration:
32 ng/μ L
60 ng/μ L
Inkrementer:
100 bp
100bp og 1000bp
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal bands Koncentration Inkrementer unitSize
11510787 10 32 ng/μ L 100 bp Hver
11570787 21 60 ng/μ L 100bp og 1000bp Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510787 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 50327
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar til at indlæse markører indeholder loading buffer for at spare tid og pipetteringstrin
• Består af RNA-transkriptioner i størrelserne 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 og 9 kb - kan
•denatureres med standardproceduren Kan visualiseres på
•Northern blots med mærket lambda-sekvens Kan påvises med ethidiumbromid- eller
•nukleinsyrefarvninger - - -
•Kan påvises med ethidiumbromid- eller nukleinsyrefarvninger - -° &#°160; i op til 24 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 32 ng/μ L
Form Væske
Formulering 50% GC indhold
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Inkrementer 100 bp
Antal bands 10
Mængde 500μ L
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
Produkttype DNA-molekylvægtmarkør