Få mere at vide
SeaPlaque™ Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11587785
Mængde:
25 g
125 g
Pakningsstørrelse:
125g
Hver
Artikelnummer. 11587785
Brand: Lonza 50101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Til præparativ DNA- og RNA-elektroforese
  • Molekylærbiologi klasse
  • ≤0,10 EEO
  • Lavsmeltende argarose (26 °–30 °C Geleringstemperatur)
  • DNase/RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SeaPlaque™ Agarose
Mængde 25 g