Få mere at vide
SeaPlaque™ Agarose, Lonza™
Mængde:
25 g
125 g
Pakningsstørrelse:
125g
Hver
Beskrivelse
- Til præparativ DNA- og RNA-elektroforese
- Molekylærbiologi klasse
- ≤0,10 EEO
- Lavsmeltende argarose (26 °–30 °C Geleringstemperatur)
- DNase/RNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SeaPlaque™ Agarose |
| Mængde | 125 g |