Få mere at vide
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11540727
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 11540727
Brand: Lonza 50071
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt designet til præparativ DNA-elektroforese. Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agarose er en standard geleringstemperatur, høj gelstyrke agarose, der opløser DNA-fragmenter større end 1.000 bp.
  • DNA udvundet fra SeaKem™ GTG™ Agarosegeler kan pålideligt fordøjes og ligeres
  • Omfattende ydeevne testet for at sikre fuldstændig kompatibilitet med rutinemæssige molekylærbiologiske teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SeaKem GTG Agarose
Mængde 25 g