Få mere at vide
Lonza™ Reliant™ Præfabrikerede RNA-geler
Wells:
20-brønd
8-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Klar til brug
- RNase fri
- Fri for denatureringsmidler, hvilket eliminerer problemer forbundet med farvningsgeler indeholdende formaldehyd
- Velegnet til en række anvendelser, herunder Northern blotting og analyse af RNA-transkripter
- Kompatibel med de fleste almindelige mini-kamre
- Fås med en separat beholder med glyoxalbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | MOPS |
| Koncentration | 1.25% |
| Format | Multiwell |
| Produkttype | Præfabrikeret gel |
| Wells | 20-brønd |
| Dnase Free | Ja |
| Formulering | 1,25 % SeaKem™ Guldagarose, 1X MOPS |
| Til brug med (applikation) | Northern blotting og analyse af RNA-transkripter |
| Materiale | Agarose |
| Mængde | 20 geler |
| Vis mere |