Få mere at vide
Lonza™ Reliant™ Præfabrikerede geler
Adskillelsesområde:
100 til≥ 2000 bp
100 til≥ 3000 bp
20 til≥ 1000 bp
300 til≥ 8000 bp
400 til≥ 10.000 bp
8 til≥ 1000 bp
Buffer:
TAE
TBE
Wells:
12-brønd
20-brønd
24-brønds
8-brønd
Etiket eller farvestof:
Ethidium bromid
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Fremstillet med SeaKem handel af høj &kvalitet; Guld og NuSieve &handel; 3:1 Plus mærke agaroser
- Let at håndtere
- Passer til de mest almindelige mini neddykkede elektroforesesystemer
- Fås med &0,5 mu;g/ml ethidiumbromid for at lette visualisering af DNA-bånd under og efter kørslen
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | TBE |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 1% |
| Etiket eller farvestof | Ethidium bromid |
| Produkttype | Præfabrikeret gel |
| Adskillelsesområde | 300 til≥ 8000 bp |
| Wells | 8-brønd |
| Dnase Free | Ja |
| Formulering | 1 % SeaKem™ Guldagarose, TBE-buffer, 0,5 g/μml Ethidium Bromid |
| Til brug med (applikation) | DNA-separation ved gelelektroforese |
| Vis mere |