Få mere at vide
Lonza™ Reliant™ Præfabrikerede geler
Artikelnummer. 11527815
Adskillelsesområde:
100 til≥ 2000 bp
100 til≥ 3000 bp
20 til≥ 1000 bp
300 til≥ 8000 bp
400 til≥ 10.000 bp
8 til≥ 1000 bp
Buffer:
TAE
TBE
Wells:
12-brønd
20-brønd
24-brønds
8-brønd
Etiket eller farvestof:
Ethidium bromid
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Ethidium bromid er et kraftigt mutagen. Handsker skal bæres, når poser åbnes og gelopløsninger, der indeholder ethidiumbromid, håndteres.
Artikelnummer. 11527815
Brand: Lonza™ 54801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ethidium bromid er et kraftigt mutagen. Handsker skal bæres, når poser åbnes og gelopløsninger, der indeholder ethidiumbromid, håndteres.
Til hurtig og reproducerbar opløsning af DNA-størrelser fra 8bp-10kb - Lonza™ Reliant™ Præstøbte geler er ideelle til analyse af PCR, restriktionsfordøjelsesfragmenter eller de fleste kloningsbehov.
  • Fremstillet med SeaKem handel af høj &kvalitet; Guld og NuSieve &handel; 3:1 Plus mærke agaroser
  • Let at håndtere
  • Passer til de mest almindelige mini neddykkede elektroforesesystemer
  • Fås med &0,5 mu;g/ml ethidiumbromid for at lette visualisering af DNA-bånd under og efter kørslen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer TAE
Farve Klar
Koncentration 1%
Etiket eller farvestof Ingen
Produkttype Præfabrikeret gel
Adskillelsesområde 400 til≥ 10.000 bp
Wells 8-brønd
Dnase Free Ja
Formulering 1 % SeaKem™ Guldagarose, TAE-buffer
Til brug med (applikation) DNA-separation ved gelelektroforese
Materiale Agarose
Mængde 20 geler
RNase fri Ja
Opbevaringskrav 18° til 26 °C
Tykkelse (engelsk) 0,19 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.5 cm
Volumen pr. brønd ≤15μ L
Længde (engelsk) Gel 3,7''
Længde (metrisk) Gel 9.5 cm
Bredde (engelsk) Gel 2,37 tommer.
Bredde (metrisk) Gel 6 cm