Få mere at vide
NuSieve™ 3:1 Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11537785
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11537785
Brand: Lonza 50091
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Let at håndtere geler øger hastigheden af gelbehandling og blotting. Lonza™ NuSieve™ 3:1 Agarose er en agarose af molekylærbiologisk kvalitet med standardsmeltetemperatur, der giver stærke geler til fin opløsning af små DNA-, RNA- og PCR-produkter≤ 1 kb.
  • Designet til analytisk elektroforese
  • Opløsning af DNA-fragmenter op til 1.000 bp, men er i stand til at opløse DNA-fragmenter fra 10 bp op til 1.500 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Mængde 25 g
Grad Molekylær biologi