Få mere at vide
NuSieve™ 3:1 Agarose, Lonza™
Mængde:
125 g
Pakningsstørrelse:
125g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Navn note | NuSieve 3:1 |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 125 g |
| Grad | Molekylær biologi |