Få mere at vide
Lonza™ Latitude™ Præfabrikerede Agarose Midigels
Artikelnummer. 11587875
Adskillelsesområde:
100 til≥ 2000 bp
300 til≥ 8000 bp
Wells:
2 x 20-brønd
20-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 8
Artikelnummer. 11587875
Brand: Lonza™ 57230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløs effektivt DNA fra 10bp til mere end 10kb. Latitude™ Præstøbte Agarose Midigels er designet til nøjagtig DNA-fragmentseparation til stort set enhver gelelektroforeseapplikation.
  • Ideel til kontrol af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter
  • Kvalitet og ydeevne testet for at sikre reproducerbare resultater hver gang
  • Forfarvet med ethidiumbromid
  • Kompatibel med almindelige mellemkamre, flerkanalspipetter og mikrotiterpladeafstand med alternerende brønde
Bemærk: Ethidiumbromid er en kraftig mutagen; handsker skal bæres, når poser åbnes og geler og opløsninger indeholdende ethidiumbromid håndteres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer TBE
Farve Klar
Koncentration 1%
Produkttype Præfabrikeret gel
Adskillelsesområde 300 til≥ 8000 bp
Wells 2 x 20-brønd
Dnase Free Ja
Formulering 1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, forfarvet med 0,5 μg/ml Ethidium Bromid
Til brug med (applikation) DNA-separation ved gelelektroforese
Materiale Agarose
Mængde 8 geler
RNase fri Ja
Opbevaringskrav 18° til 26 °C
Tykkelse (engelsk) 0,23 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.6 cm
Volumen pr. brønd 10 til 12μ L