Få mere at vide
Lonza™ IsoGel™ IEF plader
Artikelnummer. p-120933
pH-område:
3 til 10
6 til 10,5
7 til 11
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11507995
Brand: Lonza™ 56015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præfabrikerede agarose IEF-plader giver hurtig og reproducerbar isoelektrisk fokusering af proteiner op til 2000kDa
  • Specielt designet til antistofanalyse af
  • Hver gel er understøttet på GelBond™ film for nem håndtering og formstabilitet
  • Gelstørrelsen er kompatibel med de fleste IEF-kamre
  • 125 x 100 mm
Isoelektrisk fokusering, antistofseparation og analyse
Ordreinfo
Tilbehørspakker (kat.nr. BMA56014 og BMA56010) og duppepapir (BMA56007) fås separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 3 til 10
Produkttype Gel plade
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antistofseparation og analyse
Opbevaringskrav 2° til 8 °C